Stampa…
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924816-25G OR924816-5G
APOSOR924816-25GEA 364 EUR
APOSOR924816-25G APOSOR924816-5G
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
N-(2-Aminoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Formula: C₁₁H₁₈N₂
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025603
CAS Number: 19248-13-6