Stampa…
Benzoyl-β-alanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Betamipron, 3-Benzamidopropanoic acid
OR924812-25G OR924812-100G
APOSOR924812-25GEA 72.7 EUR
APOSOR924812-25G APOSOR924812-100G
Benzoyl-β-alanine 98%
Benzoyl-beta-alanine
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037293
CAS Number: 3440-28-6