Stampa…
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenol
OR924807-1G OR924807-25G OR924807-5G
APOSOR924807-1GEA 64 EUR
APOSOR924807-1G APOSOR924807-25G APOSOR924807-5G
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol 95%
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800250
CAS Number: 73279-04-6