Stampa…
2-Phenoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9248-1G OR9248-250MG
APOSOR9248-1GEA 221 EUR
APOSOR9248-1G APOSOR9248-250MG
2-Phenoxybenzyl bromide
2-Phenoxybenzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Peso molecolare: 263,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320513
CAS Number: 82657-72-5
UN: 3265
ADR: 8,III