Stampa…
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-1-acetylquinoline
OR924756-100G OR924756-25G OR924756-5G
APOSOR924756-100GEA 648 EUR
APOSOR924756-100G APOSOR924756-25G APOSOR924756-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01195305
CAS Number: 4169-19-1