Stampa…
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Chloromethyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR924738-1G OR924738-25G OR924738-5G
APOSOR924738-1GEA 118 EUR
APOSOR924738-1G APOSOR924738-25G APOSOR924738-5G
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate 95%
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04337336
CAS Number: 1201-90-7