Stampa…
2',4',5'-Trimethylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,4,5-Trimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(2,4,5-Trimethylphenyl)ethanone
OR924731-25G OR924731-5G
APOSOR924731-25GEA 328 EUR
APOSOR924731-25G APOSOR924731-5G
2',4',5'-Trimethylacetophenone 95%
2',4',5'-Trimethylacetophenone
Formula: C₁₁H₁₄O
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017244
CAS Number: 2040-07-5