Stampa…
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Fornitore: Apollo Scientific
OR924724-1G OR924724-25G OR924724-5G
APOSOR924724-1GEA 29 EUR
APOSOR924724-1G APOSOR924724-25G APOSOR924724-5G
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formula: C₇H₁₅N
Punto di ebollizione: 148…154 °C
Densità: 0,855 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001495
CAS Number: 6321-23-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II