Stampa…
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
OR924723-100G OR924723-1KG OR924723-500G
APOSOR924723-100GEA 51 EUR
APOSOR924723-100G APOSOR924723-1KG APOSOR924723-500G
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 95%
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004685
CAS Number: 126-30-7