Stampa…
3-(2-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)propanenitrile
OR924686-1G OR924686-5G
APOSOR924686-1GEA 71.3 EUR
APOSOR924686-1G APOSOR924686-5G
3-(2-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
3-(2-Chlorophenyl)propiononitrile
Formula: C₉H₈ClN
Peso molecolare: 165,6200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019873
CAS Number: 7315-17-5