Stampa…
5-Phenylhydantoin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenylimidazolidine-2,4-dione
OR924678-25G OR924678-5G
APOSOR924678-25GEA 250 EUR
APOSOR924678-25G APOSOR924678-5G
5-Phenylhydantoin 95%
5-Phenylhydantoin
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1720 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037881
CAS Number: 89-24-7