Stampa…
Cloroacetato di isopropile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924675-100G OR924675-500G
APOSOR924675-100GEA 147 EUR
APOSOR924675-100G APOSOR924675-500G
Cloroacetato di isopropile 95%
Cloroacetato di isopropile
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040410
CAS Number: 105-48-6