Stampa…
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cloruro di cianurile, 2,4,6-Tricloro-s-triazina
OR924668-100G OR924668-1KG OR924668-500G
APOSOR924668-100GEA 125 EUR
APOSOR924668-100G APOSOR924668-1KG APOSOR924668-500G
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 95%
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina
Formula: C₃Cl₃N₃
Peso molecolare: 184,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006046
CAS Number: 108-77-0