Maltol propionate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-4-oxo-4H-pyran-3-yl Propionate, 2-Methyl-4-oxo-4H-pyran-3-yl propionate, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone Propionate
OR924628-1G
OR924628-25G
OR924628-5G
APOSOR924628-1GEA
49.5
EUR
APOSOR924628-1G
APOSOR924628-25G
APOSOR924628-5G
Maltol propionate 95%
Maltol propionate
Formula:
C₉H₁₀O₄ Peso molecolare: 182,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036605 CAS Number: 68555-63-5 |