Stampa…
3-Iodo-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924612-1G OR924612-5G
APOSOR924612-1GEA 125 EUR
APOSOR924612-1G APOSOR924612-5G
3-Iodo-1-propanol 95%
3-Iodo-1-propanol
Formula: C₃H₇IO
Peso molecolare: 185,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060329
CAS Number: 627-32-7