Stampa…
Butyl oxamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924585-25G OR924585-5G
APOSOR924585-25GEA 248 EUR
APOSOR924585-25G APOSOR924585-5G
Butyl oxamate 95%
Butyl oxamate
Formula: C₆H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059092
CAS Number: 585-28-4