Stampa…
4-tert-Butylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)pyridine
OR924555-25G OR924555-5G
APOSOR924555-25GEA 109 EUR
APOSOR924555-25G APOSOR924555-5G
4-tert-Butylpyridine 95%
4-tert-Butylpyridine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006435
CAS Number: 3978-81-2