Stampa…
2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924511-25G OR924511-5G
APOSOR924511-25GEA 493 EUR
APOSOR924511-25G APOSOR924511-5G
2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
2,2'-Bis(2-oxazoline)
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di fusione: 213 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059930
CAS Number: 36697-72-0