N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Formamido-3-phenylpropanoic acid
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ Peso molecolare: 193.20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063281 CAS Number: 4289-95-6 |