Stampa…
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924462-25G OR924462-5G
APOSOR924462-25GEA 144 EUR
APOSOR924462-25G APOSOR924462-5G
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
4-(Methylthio)benzonitrile
Formula: C₈H₇NS
Peso molecolare: 149,22 g/mol
Punto di ebollizione: 272 °C
Punto di fusione: 59…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010381
CAS Number: 21382-98-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III