Stampa…
1-Phenyl-1-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924460-1G OR924460-25G OR924460-5G
APOSOR924460-1GEA 64 EUR
APOSOR924460-1G APOSOR924460-25G APOSOR924460-5G
1-Phenyl-1-butanol 95%
1-Phenyl-1-butanol
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,2176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066173
CAS Number: 614-14-2