3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
Formula:
C₆H₁₂O₃ Peso molecolare: 132.16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059657 CAS Number: 150-96-9 |