1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
OR924416-1G
OR924416-250MG
APOSOR924416-1GEA
379
EUR
APOSOR924416-1G
APOSOR924416-250MG
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11909543 CAS Number: 2167-14-8 |