Stampa…
(1R)-Camphor oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924411-1G OR924411-5G
APOSOR924411-1GEA 132 EUR
APOSOR924411-1G APOSOR924411-5G
(1R)-Camphor oxime 95%
(1R)-Camphor oxime
Formula: C₁₀H₁₇NO
Peso molecolare: 167,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046298
CAS Number: 2792-42-9