Glutaric anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
OR924369-100G
OR924369-500G
APOSOR924369-100GEA
55.3
EUR
APOSOR924369-100G
APOSOR924369-500G
Glutaric anhydride 95%
Glutaric anhydride
Formula:
C₅H₆O₃ Peso molecolare: 114,1 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006679 CAS Number: 108-55-4 |