Sodio β-glicerofosfato idrato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Phosphate group donor.
Formula:
C₃H₇Na₂O₆P·H₂O Punto di fusione: 102…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149082 CAS Number: 154804-51-0 |