Stampa…
1-(2-Aminophenyl)pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR924329-1G OR924329-5G
APOSOR924329-1GEA 64 EUR
APOSOR924329-1G APOSOR924329-5G
1-(2-Aminophenyl)pyrrole 95%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005344
CAS Number: 6025-60-1