Stampa…
5-Bromo-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9243-1G OR9243-25G OR9243-5G
APOSOR9243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9243-1G APOSOR9243-25G APOSOR9243-5G
5-Bromo-1H-indazole 97%
5-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00839493
CAS Number: 53857-57-1