Stampa…
3,4-Dimethoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Veratric acid
OR924272-100G OR924272-1KG OR924272-500G
APOSOR924272-100GEA 61.1 EUR
APOSOR924272-100G APOSOR924272-1KG APOSOR924272-500G
3,4-Dimethoxybenzoic acid 98%
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002500
CAS Number: 93-07-2