Stampa…
trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924215-100G OR924215-25G
APOSOR924215-100GEA 214 EUR
APOSOR924215-100G APOSOR924215-25G
trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017343
CAS Number: 24680-50-0