Stampa…
(S)-(-)-Citronellal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (S)-(-)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (-)-Citronellal, (S)-3,7-Dimethyloct-6-enal
OR924212-25G OR924212-5G
APOSOR924212-25GEA 394 EUR
APOSOR924212-25G APOSOR924212-5G
(S)-(-)-Citronellal 95%
(S)-(-)-Citronellal
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C
Densità: 0,851 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075588
CAS Number: 5949-05-3