Stampa…
4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924168-1G OR924168-25G OR924168-5G
APOSOR924168-1GEA 118 EUR
APOSOR924168-1G APOSOR924168-25G APOSOR924168-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Peso molecolare: 197,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038510
CAS Number: 70291-67-7