Stampa…
sec-Butyl acetoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924151-25G OR924151-5G
APOSOR924151-25GEA 377 EUR
APOSOR924151-25G APOSOR924151-5G
sec-Butyl acetoacetate 95%
sec-Butyl acetoacetate
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059392
CAS Number: 13562-76-0