Stampa…
Vinyltrimethoxysilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Trimethoxy(vinyl)silane
OR924149-100G OR924149-1KG OR924149-500G
APOSOR924149-100GEA 125 EUR
APOSOR924149-100G APOSOR924149-1KG APOSOR924149-500G
Vinyltrimethoxysilane 97%
Vinyltrimethoxysilane
Formula: C₅H₁₂O₃Si
Peso molecolare: 148,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008605
CAS Number: 2768-02-7