Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924140-1G OR924140-250MG
APOSOR924140-1GEA 44.4 EUR
APOSOR924140-1G APOSOR924140-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formula: C₅H₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701708
CAS Number: 66121-72-0