Stampa…
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Methylpyridin-3-yl)methanamine
OR924116-1G OR924116-250MG
APOSOR924116-1GEA 807 EUR
APOSOR924116-1G APOSOR924116-250MG
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213859
CAS Number: 1443-42-1