Stampa…

(±)-Mandelonitrile 90%

Fornitore: Apollo Scientific

OR924106-1KG OR924106-500G OR924106-25G
APOSOR924106-1KGEA 0 EUR
APOSOR924106-1KG APOSOR924106-500G APOSOR924106-25G
(±)-Mandelonitrile 90%
(±)-Mandelonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133.15
Punto di ebollizione: 170 °C
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004487
CAS Number: 532-28-5

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR