Stampa…
Diaceton alcol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924093-100G OR924093-1KG OR924093-500G
APOSOR924093-100GEA 125 EUR
APOSOR924093-100G APOSOR924093-1KG APOSOR924093-500G
Diaceton alcol 95%
Diaceton alcol
Formula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004471
CAS Number: 123-42-2