Stampa…
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-methoxy-2-methylbenzoate
OR924086-1G OR924086-5G
APOSOR924086-1GEA 71.3 EUR
APOSOR924086-1G APOSOR924086-5G
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203918
CAS Number: 35598-05-1