Stampa…
Ethyl isoxazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR924041-1G OR924041-5G
APOSOR924041-1GEA 68.4 EUR
APOSOR924041-1G APOSOR924041-5G
Ethyl isoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234628
CAS Number: 3209-70-9