Stampa…
Alcol benzilico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR923999-10KG OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA 466 EUR
APOSOR923999-10KG APOSOR923999-1KG
Alcol benzilico
Alcol benzilico
Formula: C₆H₅CH₂OH
Punto di ebollizione: 205 °C
Punto di fusione: –15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004599
CAS Number: 100-51-6