Stampa…
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-2-Cyclobutylglycine, Boc-DL-2-Cyclobutyl-Gly-OH
OR923988-1G OR923988-500MG
APOSOR923988-1GEA 393 EUR
APOSOR923988-1G APOSOR923988-500MG
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264345
CAS Number: 811460-95-4