Stampa…
Acido Ftalico 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923932-100G OR923932-500G
APOSOR923932-100GEA 21.5 EUR
APOSOR923932-100G APOSOR923932-500G
Acido Ftalico 98%
Acido Ftalico
Formula: C₈H₆O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002467
CAS Number: 88-99-3