Stampa…
1-(2-Naphthyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923927-25G OR923927-5G
APOSOR923927-25GEA 81.6 EUR
APOSOR923927-25G APOSOR923927-5G
1-(2-Naphthyl)ethanol 95%
1-(2-Naphthyl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004111
CAS Number: 7228-47-9