Stampa…
trans-4-Nitrocinnamaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Nitrocinnamaldehyde, (E)-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
OR923923-1G OR923923-5G
APOSOR923923-1GEA 82.9 EUR
APOSOR923923-1G APOSOR923923-5G
trans-4-Nitrocinnamaldehyde 95%
trans-4-Nitrocinnamaldehyde
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007379
CAS Number: 49678-08-2