Stampa…
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923916-1G OR923916-5G
APOSOR923916-1GEA 150 EUR
APOSOR923916-1G APOSOR923916-5G
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973979
CAS Number: 10553-11-4