Stampa…
3-Ethoxypropionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923879-25G OR923879-5G
APOSOR923879-25GEA 364 EUR
APOSOR923879-25G APOSOR923879-5G
3-Ethoxypropionic acid 95%
3-Ethoxypropionic acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058997
CAS Number: 4324-38-3