Stampa…
Bario idrossido 94+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 185 EUR
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Bario idrossido 94+%
Bario idrossido
Formula: H₂BaO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003443
CAS Number: 17194-00-2
UN: 3262
ADR: 8,II