Stampa…
2,5-Dichlorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)methanol
OR923844-25G OR923844-5G
APOSOR923844-25GEA 111 EUR
APOSOR923844-25G APOSOR923844-5G
2,5-Dichlorobenzyl alcohol 95%
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004607
CAS Number: 34145-05-6