Stampa…
1-Phenyl-1-hexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Pentylbenzyl Alcohol
OR923820-1G OR923820-25G OR923820-5G
APOSOR923820-1GEA 118 EUR
APOSOR923820-1G APOSOR923820-25G APOSOR923820-5G
1-Phenyl-1-hexanol 95%
1-Phenyl-1-hexanol
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258728
CAS Number: 4471-05-0